Få mere at vide
5,6-Dihydro-5-methyluracil, 98+%
Artikelnummer. 11391467
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391467 25 g 25g
11381467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01996.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-04-8 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
5,6-Dihydro-5-methyluracil, bruges som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,6-Dihydro-5-methyluracil, bruges som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-04-8
Molekylær formel C5H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00023159
InChI nøgle NBAKTGXDIBVZOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym dihydrothymine, 5,6-dihydro-5-methyluracil, 5,6-dihydrothymine, 5-methyl-5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5-methyl, 5-methyl-hydrouracil, 5-methyldihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro-5-methyl, 5,6-dihydro-5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine
PubChem CID 93556
ChEBI CHEBI:27468
IUPAC navn 5-methyl-1,3-diazinan-2,4-dion
SMIL CC1CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydro-5-methyluracil
Smeltepunkt 263°C to 265°C
Mængde 25 g
Beilstein 81983
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 128.13
Procent renhed ≥98%