Få mere at vide
5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2S.2ClH/c1-4-5(2-6-1)8-3-7-4;;/h3,6H,1-2H2;2*1H |
| Formel vægt | 197.9785 |