Få mere at vide
5,6-Dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 153894-33-8 |
| Molekylær formel | C13H11NO2S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO2S/c15-13(16)11-7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(10)12(8)17-11/h1-4,7,14H,5-6H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(C1=CC2=C(C3=CC=CC=C3NCC2)S1)=O |
| IUPAC navn | 5,6-dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.3 |
| Formel vægt | 245.05 |