Få mere at vide
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17903776
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903776 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0403.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide
CAS 120279-26-7
Analyt- eller komponentnavne 5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8H11NO5S3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 5,6-dihydro-4-hydroxy-6-methyl-, 7,7-dioxide, 4-Hydroxy-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S3/c1-4-2-6(10)5-3-7(17(9,13)14)15-8(5)16(4,11)12/h3-4,6,10H,2H2,1H3,(H2,9,13,14)
SMIL CC1CC(O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 297.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 296.9799 g/mol