Få mere at vide
5,6-Dihydro-3-(methylamino)-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime Hydrochloride |
| CAS | 112233-23-5 |
| Molekylær formel | C5 H9 N3 O S . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2H-1,4-Thiazin-2-one, 5,6-dihydro-3-(methylamino)-, oxime, hydrochloride (1:1), 2H-1,4-Thiazin-2-one, 5,6-dihydro-3-(methylamino)-, oxime, monohydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime Hydrochloride, AH 22888A, Ph Eur Ranitidine Impurity G, Ranitidine oxime, hydrochloride salt (AH22888), oxime (AH 22888A) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3OS.ClH/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4;/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.CNC1=NCCSC1=NO |
| IUPAC navn | N-[5-(methylamino)-2,3-dihydro-1,4-thiazin-6-ylidene]hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.67 |
| Formel vægt | 195.023 |