Få mere at vide
5,6-dihydro-2H-pyran-2-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10546304 1 g Glasflaske 1g
10234594 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3393-45-1 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3393-45-1
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00010439
InChI nøgle VREFDQNWPNDZEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, 5,6-dihydro, 5,6-dihydropyran-2-one, 5,6-dihydro-pyran-2-one, chembl55078, 5,6-dihydro-2-pyranone, acmc-1ck70, 2-pentenoic acid, 5-hydroxy-, .delta.-lactone, 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, technical grade
PubChem CID 520660
SMIL O=C1CC=CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Tæthed 1.1390g/mL
Kogepunkt 103.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 46°C
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.139
IUPAC navn 3,6-dihydro-2H-pyran-2-on
Formel vægt 98.1
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.