Få mere at vide
5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30385136
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30385136 100 mg
1 options
Product Code. 30385136 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD444445100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine Hydrochloride
CAS 312753-53-0
Molekylær formel C13H19N . HCi
Mængde 100 mg
Synonym 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19N.ClH/c1-3-9-5-11-7-13(14)8-12(11)6-10(9)4-2;/h5-6,13H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCc1cc2CC(N)Cc2cc1CC
IUPAC navn 5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 225.76
Formel vægt 225.1284