Få mere at vide
5,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491469
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491469 5 g 5g
15401479 250 mg 250mg
15481469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64320.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88912-24-7 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88912-24-7
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.995
MDL nummer MFCD13185546
InChI nøgle QOJNAEPFSUYAFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dichloropicolinic acid, 5,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloro, 2,3-dichloro-6-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 5,6-dichloro, acmc-209vdz, 2,3-dichloro-6-pyridinecarboxylicacid, 5,6-dichloro-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 13278016
IUPAC navn 5,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Mængde 5 g
Beilstein 4390497
Formel vægt 192
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.