Få mere at vide
5,6-dichloropurin-1-Beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30385034
Skift visning
Mængde:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385034 1 g
30371577 10 mg
30368930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4358201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-85-0
Molekylær formel C12 H12 Cl2 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 319.14
Synonym 5,6-Dichloropurine-1-B-D-Ribofuanosyl-H-Benzimidazole
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-dichlorbenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolin-3,4-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichloropurine-1-beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formel vægt 318.0174