Få mere at vide
5,6-Dichloropurine-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuanosyl)-1H-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dichloropurine-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuanosyl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 443678-71-5 |
| Molekylær formel | C18H18Cl2N2O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18Cl2N2O7/c1-8(23)26-6-15-16(27-9(2)24)17(28-10(3)25)18(29-15)22-7-21-13-4-11(19)12(20)5-14(13)22/h4-5,7,15-18H,6H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(5,6-dichlorobenzimidazol-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.25 |
| Formel vægt | 444.0491 |