missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Dichloronicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dichloronicotinic acid |
| CAS | 41667-95-2 |
| Molekylær formel | C6H3Cl2NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic Acid, 2,3-Dichloropyridine-5-carboxylic Acid, 5,6-Dichloronicotinic Acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid, NSC 63885 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11) |
| SMIL | NC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2Br)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 192 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?