Få mere at vide
5,6-Dichlorobenzimidazole, TRC
Artikelnummer. 30380434
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30380434 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30380434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431900500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichlorobenzimidazole
CAS 6478-73-5
Molekylær formel C7 H4 Cl2 N2
Mængde 500 mg
Synonym 5,6-Dichlorobenzimidazole
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11)
SMIL Clc1cc2nc[nH]c2cc1Cl
IUPAC navn 5,6-dichloro-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Formel vægt 185.9752