Få mere at vide
5,6-Dichlorobenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dichlorobenzimidazole |
| CAS | 6478-73-5 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5,6-Dichlorobenzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | Clc1cc2nc[nH]c2cc1Cl |
| IUPAC navn | 5,6-dichloro-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vægt | 185.9752 |