missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Dichlorobenzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30372218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372218 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4319001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichlorobenzimidazole
CAS 6478-73-5
Molekylær formel C7 H4 Cl2 N2
Mængde 1 g
Synonym 5,6-Dichlorobenzimidazole
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11)
SMIL Clc1cc2nc[nH]c2cc1Cl
IUPAC navn 5,6-dichloro-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Formel vægt 185.9752
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.