Få mere at vide
5,6-dichlorbenzimidazol ribosid, 98 %
Artikelnummer. 15466619
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466619 50 mg 50mg
15446619 100 mg 100mg
15456619 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64870.MF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 53-85-0 | C12H12Cl2N2O4 | 319,138 g/mol
Hæmmer kaseinkinase II og blokerer RNA-syntese. En adenosinanalog.5,6-dichlorbenzimidazol-ribosid anvendes som en inhibitor af RNA-polymerase II. Det er nukleosidanalog og bruges i forskning til at studere mekanismerne for cellulær regulering. Yderligere hæmmer det nogle proteinkinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hæmmer caseinkinase II og blokerer RNA-syntese. En adenosinanalog.5,6-dichlorbenzimidazol-ribosid anvendes som en inhibitor af RNA-polymerase II. Det er nukleosidanalog og bruges i forskning til at studere mekanismerne for cellulær regulering. Yderligere hæmmer det nogle proteinkinaser.
Opløselighed
Opløselig i DMSO til 75 mMSOpløselig i dimethylsulfoxid, varm ethanol, dimethylformamid, (1:2) dimethylformamid: Phosphatbuffer saltvand, vand, methanol og pyridin. Lidt opløselig i vandige buffere.
Bemærkninger
Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-85-0
Molekylær formel C12H12Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 319.138
MDL nummer MFCD00036785
InChI nøgle XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Synonym 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 5894
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-dichlorbenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Beilstein 39123
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO til 75 mMSoluble i dimethylsulfoxid, varm ethanol, dimethylformamid, (1:2) dimethylformamid: Fosfatbuffersaltvand, vand, methanol og pyridin; Let opløseligt i vandige buffere.
Formel vægt 319.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver