Få mere at vide
5,6-dichloracenaphthen, TRC
Artikelnummer. 30386786
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30386786 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30386786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43192050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichloroacenaphthene
CAS 4208-97-3
Molekylær formel C12H8Cl2
Mængde 50 mg
Synonym 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2
SMIL Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23
IUPAC navn 5,6-diclor-1,2-dihydroacenaphtylen
Molekylvægt (g/mol) 223.1
Formel vægt 222.0003