Få mere at vide
5,6-Dichloroacenaphthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 4208-97-3 |
| Molekylær formel | C12H8Cl2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| SMIL | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23 |
| IUPAC navn | 5,6-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vægt | 222.0003 |