Få mere at vide
5,6-dichlor-2-mercaptobenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 11446847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446847 5 g 5g
11436847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14309.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 19462-98-7 | C7H4Cl2N2S | 219,083 g/mol
Det anvendes i syntesen af 2a,3a-dideoxy og 2a,3a-umættede ribofuranonukleosider som potentielle antivirale midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat i syntesen af 2′ ,3′ -dideoxy og 2′ ,3′ -umættede ribofuranonukleosider som potentielle antivirale midler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19462-98-7
Molekylær formel C7H4Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 219.083
MDL nummer MFCD00052398
InChI nøgle AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774259
IUPAC navn 5,6-dichlor-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
SMIL C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Smeltepunkt ∼350 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Synonym 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 219.09
Procent renhed 98%