Få mere at vide
5,6-dichlor-2-mercaptobenzimidazol, 98%
Beskrivelse
Det anvendes i syntesen af 2a,3a-dideoxy og 2a,3a-umættede ribofuranonukleosider som potentielle antivirale midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er ansat i syntesen af 2′ ,3′ -dideoxy og 2′ ,3′ -umættede ribofuranonukleosider som potentielle antivirale midler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole |
| Smeltepunkt | ∼350°C (decomposition) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 219.09 |
| Procent renhed | 98% |