Få mere at vide
5,6-dichlor-1H-benzo[d]imidazol-2-thiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732463
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10732463 1 g 1g
10659495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB02521DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19462-98-7
Molekylær formel C7H4Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 219.083
MDL nummer MFCD00052398
InChI nøgle AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
PubChem CID 2774259
IUPAC navn 5,6-dichlor-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
SMIL C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.09
Procent renhed 95%