missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Dichloro-1,3-benzoxazol-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dichloro-1,3-benzoxazol-2-amine |
| CAS | 64037-12-3 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2N2O/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H2,10,11) |
| SMIL | Nc1oc2cc(Cl)c(Cl)cc2n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.03 |
| Formel vægt | 201.9701 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?