Få mere at vide
5,6-Dibromonicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dibromonicotinic Acid |
| CAS | 29241-64-3 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br2 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cnc(Br)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 5,6-dibromopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.901 |
| Formel vægt | 278.853 |