Få mere at vide
5,6-Dibromo-1,10,11,12,13,13-hexachloro-11-tricyclo[8.2.1.02,9]tridecene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexachlorocyclopentadienyldibromocyclooctane |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12Br2Cl6/c14-7-3-1-5-6(2-4-8(7)15)12(19)10(17)9(16)11(5,18)13(12,20)21/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vægt | 535.7437 |