missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Diaminouracil Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diaminouracil Monosulfate |
| CAS | 886762-39-6 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 F N |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, sulfate (1:1), 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diaminouracil sulfate, NSC 264289, NSC 3102, NSC 42280, 5,6-Diaminouracil monosulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1F |
| IUPAC navn | 3,4-dichloro-2-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.007 |
| Formel vægt | 178.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?