Få mere at vide
5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Artikelnummer. 11926541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926541 10 g Glass bottle 10g
11936541 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437660100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42965-55-9 | C4H8N4O6S | 240.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42965-55-9
Molekylær formel C4H8N4O6S
Molekylvægt (g/mol) 240.19
MDL nummer MFCD00135845
InChI nøgle IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
PubChem CID 319643
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 6-Diaminouracil sulfate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Brown
Elementær analyse 18.80 to 21.20% C, 21.93 to 24.73% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
IUPAC navn 5,6-diamino-1H-pyrimidine-2,4-dione;sulfuric acid
Formel vægt 240.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.