Få mere at vide
5,6-Diaminoindazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diaminoindazole |
| CAS | 7404-68-4 |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Indazole-5,6-diamine, 1H-Indazole, 5,6-diamino- (8CI), 5,6-Diaminoindazole, NSC 400122 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)2-6(5)9/h1-3H,8-9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1cc2cn[nH]c2cc1N |
| IUPAC navn | 1H-indazole-5,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.17 |
| Formel vægt | 148.0749 |