Få mere at vide
5,6-Diaminobenzimidazole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diaminobenzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 90000-54-7 |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 . 2 Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Nc1cc2nc[nH]c2cc1N |
| IUPAC navn | 1H-benzimidazole-5,6-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.09 |
| Formel vægt | 220.0283 |