missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Diamino-4-thiouracil-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-4-thiouracil-13C2 |
| CAS | 1346601-57-7 |
| Molekylær formel | C213C2H6N4OS |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4,5-Diamino-6-mercapto-2-hydroxypyrimidine-13C2, 5,6-Diamino-3,4-dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(9)8-3(1)10/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)/i1+1,3+1 |
| SMIL | N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=S |
| IUPAC navn | 5,6-diamino-4-sulfanylidene-(4,5-^{13}C_{2})1H-pyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0329 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?