missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine |
| CAS | 1672-50-0 |
| Molekylær formel | C4H6N4O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol, NSC 36908 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-3(6)7-1-8-4(2)9/h1H,5H2,(H3,6,7,8,9) |
| SMIL | Nc1ncnc(O)c1N |
| IUPAC navn | 5,6-diaminopyrimidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.12 |
| Formel vægt | 126.0542 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?