Få mere at vide
5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine-13C,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine-13C,15N |
| CAS | 1246820-56-3 |
| Molekylær formel | C313CH6N315NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone-13C,15N, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol-13C,15N, NSC 36908-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-3(6)7-1-8-4(2)9/h1H,5H2,(H3,6,7,8,9)/i3+1,5+1 |
| SMIL | [15NH2]C1=[13C](N)NC=NC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.1 |
| Formel vægt | 128.0546 |