missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Diamino-2-thiouracil-13C,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-2-thiouracil-13C,15N |
| CAS | 1246816-80-7 |
| Molekylær formel | C313CH6N315NOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5,6-Diamino-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone-13C,15N, 5,6-Diamino-2-thio-uracil, -13C,15N 2-Mercapto-4,5-diamino-6-hydroxypyrimidine-13C,15N, 4,5-Diamino-2-mercaptopyrimidin-6-ol-13C,15N, 4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine-13C,15N, 5,6-Diamino-2-thiouracil-13C,15N, NSC 147804-13C,15N, NSC 45759-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)/i2+1,5+1 |
| SMIL | [15NH2]C1=[13C](N)NC(=S)NC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0266 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?