Få mere at vide
5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole |
| CAS | 55621-49-3 |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone, 5,6-diamino- (6CI), 5,6-Diamino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5,6-Diamino-2(3H)-benzimidazolone, 5,6-Diamino-2-benzimidazolone, 5,6-Diaminobenzimidazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)11-7(12)10-5/h1-2H,8-9H2,(H2,10,11,12) |
| SMIL | Nc1cc2NC(=O)Nc2cc1N |
| IUPAC navn | 5,6-diamino-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0698 |