missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30356253
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356253 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41634025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole, Dihydrochloride
CAS 42815-81-6
Molekylær formel C7 H8 N4 O . 2 Cl H
Mængde 25 mg
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:2), 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, dihydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-2(3H)-benzimidazolone dihydrochloride, 5,6-Diaminobenzimidazolone dihydrochloride, 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O.2ClH/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)11-7(12)10-5;;/h1-2H,8-9H2,(H2,10,11,12);2*1H
SMIL Cl.Cl.Nc1cc2nc(O)[nH]c2cc1N
IUPAC navn 5,6-diamino-1H-benzimidazol-2-ol;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 237.09
Formel vægt 236.0232
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.