missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine, Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine, Hydrochloride Salt |
| CAS | 53608-89-2 |
| Molekylær formel | C4 H6 N4 O2 . H Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5,6-Diaminouracil Hydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, monohydrochloride (9CI), 4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride, 5,6-Diaminouracil hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H |
| SMIL | Cl.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5,6-diamino-1H-pyrimidine-2,4-dione;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.577 |
| Formel vægt | 178.0258 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?