missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30362783
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362783 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4163361MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, Hydrochloride Salt
CAS 1346605-20-6
Molekylær formel C213C2H7ClN4O2
Mængde 1 mg
Synonym 4,5-Diaminouracil13C2, Hydrochloride Salt
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H/i1+1,3+1;
SMIL Cl.N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=O
IUPAC navn 5,6-diamino-(4,5-^{13}C_{2})1H-pyrimidine-2,4-dione;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 180.56
Formel vægt 180.0325
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.