missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Diamino-2-(2-propoxyphenyl)pyrimidin-4(3H)-one, TRC

Artikelnummer. 30364581
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364581 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416670500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Diamino-2-(2-propoxyphenyl)pyrimidin-4(3H)-one
CAS 57075-34-0
Molekylær formel C13 H16 N4 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O2/c1-2-7-19-9-6-4-3-5-8(9)12-16-11(15)10(14)13(18)17-12/h3-6H,2,7,14H2,1H3,(H3,15,16,17,18)
SMIL CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)C(=C(N)N2)N
IUPAC navn 5,6-diamino-2-(2-propoxyphenyl)-1H-pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Formel vægt 260.1273
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.