Få mere at vide
5,6-Diamino-2,2-difluorobenzodioxole, Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diamino-2,2-difluorobenzodioxole, Dihydrochloride |
| CAS | 97966-69-3 |
| Molekylær formel | C7 H6 F2 N2 O2 . 2 Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F2N2O2.2ClH/c8-7(9)12-5-1-3(10)4(11)2-6(5)13-7;;/h1-2H,10-11H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Nc1cc2OC(F)(F)Oc2cc1N |
| IUPAC navn | 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5,6-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.05 |
| Formel vægt | 259.9931 |