Få mere at vide
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion Monohydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30349547
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30349547 1 g
1 options
Artikelnummer. 30349547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4177751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione Monohydrochloride
CAS 324002-49-5
Molekylær formel C10H18N4O2 . (HCl)
Mængde 1 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, monohydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride, 1,3-Dipropyl-5,6-diaminouracil monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1H-pyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O2.ClH/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16;/h3-6,11-12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCCC1C(=C(N)C(=O)C(CCC)C1=O)N
Molekylvægt (g/mol) 262.74
Formel vægt 262.1197