Få mere at vide
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil, Mikromol™
Artikelnummer. 30049786
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049786 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0176.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diamino-1,3-dimethyl Uracil
CAS 5440-00-6
Analyt- eller komponentnavne 5,6-Diamino-1,3-dimethyl Uracil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Uracil, 5,6-diamino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-5,6-diaminouracil, 4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidine, 4,5-Diamino-1,3-dimethylpyrimidine-2,6-dione, 4,5-Diamino-1,3-dimethyluracil, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil, NSC 15493
InChI formel InChI=1S/C6H10N4O2/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12/h7-8H2,1-2H3
SMIL CN1C(=C(N)C(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC navn 5,6-diamino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 170.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 170.0804 g/mol