Få mere at vide
5- og 6-(Di-fluoromethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1-methyl-1H-benzimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17980396
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5- og 6-(Di-fluoromethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1-methyl-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl Pantoprazole
CAS 624742-53-6
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl Pantoprazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 F2 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP), Pantoprazole Related Compound D and F Mixture, Pantoprazole Sodium Impurity D + F, Pantoprazole Impurity D + F
InChI formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1-methylbenzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 397.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 397,0908 g/mol