Få mere at vide
5,6-Dehydromethysticin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dehydromethysticin |
| CAS | 56070-90-7 |
| Molekylær formel | C15 H12 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-[(1E)-2-(1,3-Benzodioxol-5-Yl)Ethenyl]-4-Methoxy-2H-Pyran-2-One |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h2-8H,9H2,1H3/b4-2+ |
| SMIL | COC1=CC(=O)OC(=C1)\C=C\c2ccc3OCOc3c2 |
| IUPAC navn | 6-[(E)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethenyl]-4-methoxypyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.253 |
| Formel vægt | 272.068 |