missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Chrysenedione, TRC

Artikelnummer. 30351657
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351657 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC433210100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Chrysenedione
CAS 2051-10-7
Molekylær formel C18 H10 O2
Mængde 100 mg
Synonym 5,6-Chrysenedione, 5,6-Chrysenequinone, 5,6-Chrysoquinone, Chrysenequinone, NSC 5192
InChI formel InChI=1S/C18H10O2/c19-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)18(17)20/h1-10H
SMIL O=C1C(=O)c2c(ccc3ccccc23)c4ccccc14
IUPAC navn chrysene-5,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 258.271
Formel vægt 258.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.