Få mere at vide
Molecular Probes™ 5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(og-6)-carboxyfluorescein diacetat, succinimidylester), blandede isomerer
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Beskrivelse
CFDA, SE er en fikserbar cellegennemtrængende, fluorescein-baseret sporstof til meget langvarig cellemærkning. Farvestoffet er også tilgængeligt i vores praktiske, brugervenlige Vybrant CFDA-SE Cell Tracer Kit (V12883).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas med CFSE (25 mg). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Excitationsbølgelængdeområde | ⁄492 517 |
| Farvetype | CFDA SE (CFSE) |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer |
| Mængde | 25 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Fast stof |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Vis mere |