missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30359092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359092 25 mg
30358460 10 mg
30367042 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18265025MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 246256-50-8
Molekylær formel C24 H22 N2 O3 . C6 H7 N O4
Molekylvægt (g/mol) 543.567
Synonym 5,6-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester, 5/6-TAMRA-SE, NHS-Rhodamine
IUPAC navn 2-[3,6-bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]benzoate;(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) acetate
SMIL CN(C)c1ccc2c(c3ccccc3C(=O)[O-])c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C.CC(=O)ON5C(=O)CCC5=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H22N2O3.C6H7NO4/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h5-14H,1-4H3;2-3H2,1H3
Formel vægt 543.201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.