missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5(6)-Carboxyrhodamine 110, Technical Grade, TRC
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5(6)-Carboxyrhodamine 110 |
| Molekylær formel | C21H14N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,6-Diamino-9-(2,4-dicarboxyphenyl)xanthylium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14N2O5/c22-11-2-5-14-17(8-11)28-18-9-12(23)3-6-15(18)19(14)13-4-1-10(20(24)25)7-16(13)21(26)27/h1-9,22H,23H2,(H,24,25)(H,26,27) |
| SMIL | NC1=CC2=[O+]C3=C(C=CC(N)=C3)C(C4=CC=C(C(O)=O)C=C4C([O-])=O)=C2C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.35 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion