Få mere at vide
5(6)-Carboxyfluorescein, TRC
Artikelnummer. 30368375
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368375 5 g
30353573 1 g
30367523 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1783155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72088-94-9
Molekylær formel 2 C21 H12 O7
Molekylvægt (g/mol) 752.63
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-5-carboxylsyre; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5(6)-Carboxyfluorescein
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Formel vægt 752.1166