missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5(6)-Carboxyfluorescein Diisobutyrate, TRC

Artikelnummer. 30360394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360394 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1783405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5(6)-Carboxyfluorescein Diisobutyrate
CAS 287111-44-8
Molekylær formel C29 H24 O9
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C29H24O9/c1-14(2)26(32)35-17-6-9-21-23(12-17)37-24-13-18(36-27(33)15(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(25(30)31)11-19(20)28(34)38-29/h5-15H,1-4H3,(H,30,31)
SMIL CC(C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)C)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)O)c1
IUPAC navn 3',6'-bis(2-methylpropanoyloxy)-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 516.5
Formel vægt 516.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.