Learn More
(5ξ)-6-Amino-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-a-D-xylo-hexofuranose, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (5Xi)-6-Amino-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-xylo-hexofuranose |
| CAS | 354764-01-5 |
| Molekylær formel | C9H17NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,11-12H,3,10H2,1-2H3/t4?,5-,6?,7?,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2OC(C(O)CN)[C@@H](O)C2O1 |
| IUPAC navn | (3aR,6R)-5-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vægt | 219.1107 |