missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6,8,9-Tetrahydro-7H-dibenzo[c,g]carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,8,9-Tetrahydro-7H-dibenzo[c,g]carbazole |
| CAS | 117766-87-7 |
| Molekylær formel | C20 H17 N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-8,21H,9-12H2 |
| SMIL | C1Cc2[nH]c3CCc4ccccc4c3c2c5ccccc15 |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.36 |
| Formel vægt | 271.1361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?