Få mere at vide
5,6,8,9,10,11-Hexahydro-11-hydroxy-benz[a]anthracene-11-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,8,9,10,11-Hexahydro-11-hydroxy-benz[a]anthracene-11-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 85319-73-9 |
| Molekylær formel | C22H24O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-1-(11-hydroxy-5,6,8,9,10,11-hexahydrotetraphen-11-yl)butan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O3/c23-11-9-18(24)14-22(25)10-3-5-17-12-16-8-7-15-4-1-2-6-19(15)20(16)13-21(17)22/h1-2,4,6,12-13,23,25H,3,5,7-11,14H2 |
| SMIL | OCCC(=O)CC1(O)CCCc2cc3CCc4ccccc4c3cc12 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-1-(11-hydroxy-6,8,9,10-tetrahydro-5H-benzo[a]anthracen-11-yl)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.42 |
| Formel vægt | 336.1725 |